Learn More
N-BOC-4-metileno-L-prolina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15592293 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15592293 1 g 1 g
15451315 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15592293 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 449260010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 84348-38-9 | C11H17NO4 | 227.26 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 84348-38-9
Fórmula molecular C11H17NO4
Peso molecular (g/mol) 227.26
Número MDL MFCD01861787
Clave InChI ULLGRIBXGPATMA-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo n-boc-4-methylene-l-proline, s-1-tert-butoxycarbonyl-4-methylenepyrrolidine-2-carboxylic acid, 1-boc-s-4-methylenepyrrolidine-2-carboxylic acid, s-4-methylene-pyrrolidine-1,2-dicarboxylic acid 1-tert-butyl ester, 2s-1-tert-butoxycarbonyl-4-methylidenepyrrolidine-2-carboxylic acid, 1,2-pyrrolidinedicarboxylicacid, 4-methylene-, 1-1,1-dimethylethyl ester, 2s, n-boc-4-methylene-l-prolne, n-t-boc-4-methylene-l-proline, 1-tert-butoxycarbonyl-4-methyleneproline
PubChem CID 21727417
Nombre IUPAC Ácido (2S)-4-metilideno-1-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonil]pirrolidin-2-carboxílico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CC(=C)CC1C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-BOC-4-methylene-L-proline
Punto de fusión 110.0°C to 115.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 227.26
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • N-BOC-4-methylene-L-proline
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2