Learn More
N-Boc-4-metileno-L-prolina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15463767
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15463767 250 mg 250 miligramos
11322899 1 g 1 g
11332899 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15463767 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27746.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
Como intermedios importantes en diversas áreas como la síntesis de péptidos, la síntesis asimétrica, la química medicinal y la química de polímeros. Las prolinas fluorosas se sintetizaron a partir de la N-Boc-4-metileno-L-prolina, disponible comercialmente.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 84348-38-9
Fórmula molecular C11H17NO4
Peso molecular (g/mol) 227.26
Número MDL MFCD01861787
Clave InChI ULLGRIBXGPATMA-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo n-boc-4-methylene-l-proline, s-1-tert-butoxycarbonyl-4-methylenepyrrolidine-2-carboxylic acid, 1-boc-s-4-methylenepyrrolidine-2-carboxylic acid, s-4-methylene-pyrrolidine-1,2-dicarboxylic acid 1-tert-butyl ester, 2s-1-tert-butoxycarbonyl-4-methylidenepyrrolidine-2-carboxylic acid, 1,2-pyrrolidinedicarboxylicacid, 4-methylene-, 1-1,1-dimethylethyl ester, 2s, n-boc-4-methylene-l-prolne, n-t-boc-4-methylene-l-proline, 1-tert-butoxycarbonyl-4-methyleneproline
PubChem CID 21727417
Nombre IUPAC Ácido (2S)-4-metilideno-1-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonil]pirrolidin-2-carboxílico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CC(=C)CC1C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-4-methylene-L-proline
Punto de fusión 110°C to 114°C
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 227.26
Porcentaje de pureza 97%