Learn More
N-Boc-4-metil-L-fenilalanina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15478467
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15478467 5 g 5 g
15488467 250 mg 250 miligramos
15468467 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15478467 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H51983.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Solicitar formato a granel o personalizado
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 80102-26-7 | C15H21NO4 | 279.34 g/mol
It is used as an active pharmaceutical intermediate. It is also an important organic intermediate used in agrochemicals, pharmaceuticals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como intermedio farmacéutico activo. También se usa como importante intermedio orgánico en los sectores de los agroquímicos, los productos farmacéuticos y los colorantes.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 80102-26-7
Fórmula molecular C15H21NO4
Peso molecular (g/mol) 279.34
Número MDL MFCD01317027
Clave InChI JYRWNPUFECDJCX-LBPRGKRZSA-N
Sinónimo n-boc-4-methyl-l-phenylalanine, boc-phe 4-me-oh, boc-l-4-methylphe, boc-4-methyl-l-phenylalanine, boc-l-4-methylphenylalanine, boc-4-methy-l-phenylalanine, boc-p-me-phe-oh, boc-l-4-me-phe-oh, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-4-methylphenyl propanoic acid, l-phenylalanine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-4-methyl
PubChem CID 2761472
SMILES CC1=CC=C(C[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O)C=C1
Spezifikation
Nombre del producto químico o material N-Boc-4-methyl-L-phenylalanine
Punto de fusión 84°C to 88°C
Cantidad 5 g
Beilstein 5381557
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Rotación óptica +16° (c=1 in Methanol)
Nombre IUPAC ácido (2S)-3-(4-metilfenil)-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]propanoico
Formula Weight (peso de la fórmula) 279.34
Porcentaje de pureza 95%
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.