Learn More
N-Boc-4-yodo-L-fenilalanina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15468417
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15468417 25 g 25 g
15458417 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15468417 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H51960.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 62129-44-6 | C14H18INO4 | 391.21 g/mol
N-Boc-4-iodo-L-phenylalanine is used as pharmaceutical intermediate. It is also used as a p-iodo phenyl alanine derivative with N-Boc protection.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La N-Boc-4-yodo-L-fenilalanina se utiliza como producto intermedio farmacéutico. También se usa como derivado de la alanina de fenilo de p-yodo con protección de N-Boc.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 62129-44-6
Fórmula molecular C14H18INO4
Peso molecular (g/mol) 391.21
Número MDL MFCD00037119
Clave InChI JZLZDBGQWRBTHN-NSHDSACASA-N
Sinónimo boc-4-iodo-l-phenylalanine, boc-phe 4-i-oh, boc-l-4-iodophenylalanine, boc-l-phe 4-i-oh, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-4-iodophenyl propanoic acid, boc-4'-iodo-l-phe, 2s-2-tert-butoxy carbonyl amino-3-4-iodophenyl propanoic acid, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-4-iodophenyl propanoic acid, l-n-tert-butoxycarbonyl-4-iodophenylalanine, n-tert-butoxycarbonyl-4-iodo-l-phenylalanine
PubChem CID 2755956
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC1=CC=C(I)C=C1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-4-iodo-L-phenylalanine
Punto de fusión 150°C (decomposition)
Cantidad 25 g
Beilstein 4503851
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Rotación óptica +22.5° (c=1 in Ethyl Acetate)
Nombre IUPAC ácido (2S)-3-(4-yodofenil)-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]propanoico
Formula Weight (peso de la fórmula) 391.21
Porcentaje de pureza 98%