Learn More
N-Boc-4-hidroxipiperidina, TRC
Código de producto. 30337160
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30337160 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30337160 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB65666050G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-4-Hydroxypiperidine
CAS 109384-19-2
Fórmula molecular C10H19NO3
Cantidad 50 g
Sinónimo 1,1-Dimethylethyl 4-Hydroxypiperidine-1-carboxylate, 1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-hydroxypiperidine, 1-(tert-Butyloxycarbonyl)piperidin-4-ol, 1-Boc-4-Hydroxypiperidine, 1-Boc-piperidin-4-ol, 1-tert-Butoxycarbonyl-4-piperidinol, 1-tert-Butyloxycarbonyl-4-Hydroxypiperidine, 4-Hydroxy-1-(tert-butoxycarbonyl)piperidine, 4-Hydroxy-1-piperidinecarboxylic acid 1,1-dimethylethyl ester, 4-Hydroxy-1-piperidinecarboxylic Acid tert-Butyl Ester, 4-Hydroxy-N-(tert-butoxycarbonyl)piperidine, 4-Hydroxy-N-Boc-piperidine, 4-Hydroxypiperidine-1-carboxylic Acid tert-Butyl Ester, N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-Hydroxypiperidine, N-(tert-Butoxycarbonyl)piperidin-4-ol, N-(tert-Butyloxycarbonyl)-4-Hydroxypiperidine, N-(tert-Butyloxycarbonyl)-4-piperidinol, N-Boc-4-hydroxy-1-piperidine, N-Boc-4-piperidinol, tert-Butyl 4-Hydroxy-1-piperidinecarboxylate
Fórmula InChI InChI=1S/C10H19NO3/c1-10(2,3)14-9(13)11-6-4-8(12)5-7-11/h8,12H,4-7H2,1-3H3
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(O)CC1
Nombre IUPAC terc-butil 4-hidroxipiperidina-1-carboxilato
Peso molecular (g/mol) 201.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.1365