Learn More
N-BOC-4-Hidroxipiperidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11916331 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11916331 100 g Frasco de vidrio 100 g
10364502 5 g Frasco de vidrio 5 g
10794943 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11916331 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 368271000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 109384-19-2 | C10H19NO3 | 201.27 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 109384-19-2
Fórmula molecular C10H19NO3
Peso molecular (g/mol) 201.27
Número MDL MFCD01075174
Clave InChI PWQLFIKTGRINFF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-boc-4-hydroxypiperidine, 1-boc-4-hydroxypiperidine, n-boc-4-piperidinol, 1-boc-4-piperidinol, n-boc-4-hydroxylpiperidine, n-boc-4-hydroxy piperidine, 1-tert-butoxycarbonyl-4-hydroxypiperidine, 4-hydroxy-n-boc-piperidine, 1-boc-4-hydroxy-piperidine
PubChem CID 643502
Nombre IUPAC terc-butil 4-hidroxipiperidina-1-carboxilato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-BOC-4-Hydroxypiperidine
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 60.0°C to 65.0°C
Color Blanco a crema
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.27
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • N-BOC-4-Hydroxypiperidine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.