Learn More
N-Boc-4-(Fmoc-amino)-L-fenilalanina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15420289
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15420289 5 g 5 g
15410289 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15420289 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63543.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 114346-31-5 | C29H30N2O6 | 502.567 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 114346-31-5
Fórmula molecular C29H30N2O6
Peso molecular (g/mol) 502.567
Número MDL MFCD00151889
Clave InChI ZKSJJSOHPQQZHC-VWLOTQADSA-N
Sinónimo boc-4-fmoc-amino-l-phenylalanine, boc-p-amino-phe fmoc-oh, boc-l-4-fmoc aminophenylalanine, boc-phe 4-nhfmoc-oh, boc-l-4-aminophenylalanine fmoc, s-3-4-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino phenyl-2-tert-butoxycarbonyl amino propanoic acid, s-boc-4-fmoc-amino-phenylalanine, boc-d-4-fmoc aminophenylalanine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-4-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-l-phenylalanine, n-alpha-t-butyloxycarbonyl-4-9-fluorenylmethyloxycarbonyl amino-l-phenylalanine
PubChem CID 2755959
Nombre IUPAC Ácido (2S)-3-[4-(9H-fluoren-9-ilmetoxicarbonilamino)fenil]-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]propanoico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1=CC=C(C=C1)NC(=O)OCC2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C24)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-4-(Fmoc-amino)-L-phenylalanine
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 502.56
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido