Learn More
N-Boc-4-ciano-L-fenilalanina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15468618
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15468618 5 g 5 g
15458618 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15468618 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62023.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo no se puede devolver. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 131724-45-3 | C15H18N2O4 | 290.319 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 131724-45-3
Fórmula molecular C15H18N2O4
Peso molecular (g/mol) 290.319
Número MDL MFCD00672526
Clave InChI RMBLTLXJGNILPG-LBPRGKRZSA-N
Sinónimo boc-phe 4-cn-oh, boc-l-4-cyanophenylalanine, boc-4-cyano-l-phenylalanine, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-4-cyanophenyl propanoic acid, boc-d-4-cyanophenylalanine, n-boc-4-cyanophenylalanine, s-n-boc-4-cyanophenylalanine, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-4-cyanophenyl propanoic acid, 2s-3-4-cyanophenyl-2-2-methylpropan-2-yl oxycarbonylamino propanoic acid, boc-l-4-cn-phe-oh
PubChem CID 7020841
Nombre IUPAC Ácido (2S)-3-(4-cianofenil)-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]propanoico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1=CC=C(C=C1)C#N)C(=O)O
Spezifikation
Nombre del producto químico o material N-Boc-4-cyano-L-phenylalanine
Punto de fusión 156°C to 160°C
Color Blanco
Número UN UN3439
Beilstein 7715793
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 290.31
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.