Learn More
N-Boc-4-ciano-L-fenilalanina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15458618
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15458618 1 g 1 g
15468618 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15458618 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62023.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 131724-45-3 | C15H18N2O4 | 290.319 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 131724-45-3
Fórmula molecular C15H18N2O4
Peso molecular (g/mol) 290.319
Número MDL MFCD00672526
Clave InChI RMBLTLXJGNILPG-LBPRGKRZSA-N
Sinónimo boc-phe 4-cn-oh, boc-l-4-cyanophenylalanine, boc-4-cyano-l-phenylalanine, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-4-cyanophenyl propanoic acid, boc-d-4-cyanophenylalanine, n-boc-4-cyanophenylalanine, s-n-boc-4-cyanophenylalanine, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-4-cyanophenyl propanoic acid, 2s-3-4-cyanophenyl-2-2-methylpropan-2-yl oxycarbonylamino propanoic acid, boc-l-4-cn-phe-oh
PubChem CID 7020841
Nombre IUPAC Ácido (2S)-3-(4-cianofenil)-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]propanoico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1=CC=C(C=C1)C#N)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-4-cyano-L-phenylalanine
Punto de fusión 156°C to 160°C
Color Blanco
Número UN UN3439
Beilstein 7715793
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 290.31
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo