Learn More
N-Boc-4-ciano-D-fenilalanina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15499388
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15499388 1 g 1 g
15419398 250 mg 250 miligramos
15409398 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15499388 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62947.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 146727-62-0 | C15H17N2O4 | 289.31 g/mol
N-Boc-4-cyano-D-phenylalanine is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La N-Boc-4-ciano-D-fenilalanina se utiliza como intermedio farmacéutico.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en un recipiente bien sellado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 146727-62-0
Fórmula molecular C15H17N2O4
Peso molecular (g/mol) 289.31
Número MDL MFCD00672527
Clave InChI RMBLTLXJGNILPG-GFCCVEGCSA-M
Sinónimo boc-d-phe 4-cn-oh, r-n-boc-4-cyanophenylalanine, boc-4-cyano-d-phenylalanine, boc-d-4-cyanophenylalanine, r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-4-cyanophenyl propanoic acid, 2r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-4-cyanophenyl propanoic acid, d-phenylalanine, 4-cyano-n-1,1-dimethylethoxy carbonyl, boc-d-4-cyanophe, boc-4-cyano-d-phe-oh, boc-d-4-cn-phe-oh
PubChem CID 2734494
Nombre IUPAC ácido (2R)-3-(4-cianofenil)-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]propanoico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CC1=CC=C(C=C1)C#N)C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-4-cyano-D-phenylalanine
Cantidad 1 g
Número UN UN3439
Beilstein 9339089
Formula Weight (peso de la fórmula) 290.31
Porcentaje de pureza 98%