Learn More
N-Boc-4-cloro-D-fenilalanina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15488737
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15488737 250 mg 250 miligramos
15468737 1 g 1 g
15478737 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15488737 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52181.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 57292-44-1 | C14H18ClNO4 | 299.75 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57292-44-1
Fórmula molecular C14H18ClNO4
Peso molecular (g/mol) 299.75
Número MDL MFCD00076978
Clave InChI BETBOAZCLSJOBQ-LLVKDONJSA-N
Sinónimo boc-d-phe 4-cl-oh, boc-4-chloro-d-phenylalanine, boc-d-4-chlorophe, boc-d-4-chlorophenylalanine, n-tert-butoxycarbonyl-4-chloro-d-phenylalanine, n-boc-4-chloro-d-phenylalanine, r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-4-chlorophenyl propanoic acid, r-n-boc-4-chlorophenylalanine, 2r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-4-chlorophenyl propanoic acid, d-phenylalanine, 4-chloro-n-1,1-dimethylethoxy carbonyl
PubChem CID 7018791
Nombre IUPAC ácido (2R)-3-(4-clorofenil)-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]propanoico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CC1=CC=C(Cl)C=C1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-4-chloro-D-phenylalanine
Punto de fusión 110°C
Cantidad 250 mg
Beilstein 5381988
Rotación óptica −26° (c=1 in Ethyl Acetate)
Formula Weight (peso de la fórmula) 299.75
Porcentaje de pureza 95%