Learn More
N-Boc-4-bromo-L-fenilalanina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15498427
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15498427 1 g 1 g
15408437 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15498427 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H51969.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 62129-39-9 | C14H17BrNO4 | 343.20 g/mol
N-Boc-4-bromo-L-phenylalanine is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La N-Boc-4-bromo-L-fenilalanina se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 62129-39-9
Fórmula molecular C14H17BrNO4
Peso molecular (g/mol) 343.20
Número MDL MFCD00237571
Clave InChI ULNOXUAEIPUJMK-NSHDSACASA-M
Sinónimo s-n-boc-4-bromophenylalanine, boc-l-4-bromophenylalanine, boc-phe 4-br-oh, boc-4-bromo-l-phenylalanine, boc-l-4-bromophe, boc-p-bromo-phe-oh, boc-4'-bromo-l-phe, n-boc-4-bromo-l-phenylalanine, s-3-4-bromophenyl-2-tert-butoxycarbonyl amino propanoic acid, boc-l-4-bromophenylalnine
PubChem CID 2734477
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC1=CC=C(Br)C=C1)C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-4-bromo-L-phenylalanine
Punto de fusión 118°C to 120°C
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Nombre IUPAC ácido (2S)-3-(4-bromofenil)-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]propanoico
Formula Weight (peso de la fórmula) 344.2
Porcentaje de pureza 98%