Learn More
N-Boc-4-bromo-3-fluoroanilina, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15475698
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15475698 1 g 1 g
15485698 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15475698 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H59398.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 868735-43-7 | Molecular Formula: C11H13BrFNO2 | Molecular Weight: 290.132 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 868735-43-7
Fórmula molecular C11H13BrFNO2
Peso molecular (g/mol) 290.132
Número MDL MFCD11976284
Clave InChI FQLYUJLJZFATNI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butyl 4-bromo-3-fluorophenyl carbamate, tert-butyl n-4-bromo-3-fluorophenyl carbamate, tert-butyl 4-bromo-3-fluorophenylcarbamate, 4-bromo-3-fluoro-phenyl-carbamic acid tert-butyl ester, n-boc-4-bromo-3-fluoroaniline
PubChem CID 59852943
Nombre IUPAC N-(4-bromo-3-fluorofenil)carbamato de terc-butil
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1=CC(=C(C=C1)Br)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-4-bromo-3-fluoroaniline
Punto de fusión 68°C to 70°C
Cantidad 1 g
Número UN UN2811
Beilstein 14460051
Formula Weight (peso de la fórmula) 290.13
Porcentaje de pureza 96%