Learn More
N-Boc-4-aminofenetilamina, TRC
Código de producto. 30309498
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30309498 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30309498 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA612955500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-4-aminophenethylamine
CAS 94838-59-2
Fórmula molecular C13H20N2O2
Cantidad 500 mg
Sinónimo Carbamic acid, [2-(4-aminophenyl)ethyl]-, 1,1-dimethylethyl ester (9CI), N-tert-Butoxycarbonyl-2-(4-aminophenyl)ethylamine, N-tert-Butoxycarbonyl-4-aminophenethylamine, [2-(4-Aminophenyl)ethyl]carbamic acid tert-butyl ester, tert-Butyl (2-(4-Aminophenyl)ethyl)carbamate, tert-Butyl 4-aminophenethylcarbamate
Fórmula InChI InChI=1S/C13H20N2O2/c1-13(2,3)17-12(16)15-9-8-10-4-6-11(14)7-5-10/h4-7H,8-9,14H2,1-3H3,(H,15,16)
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCCc1ccc(N)cc1
Nombre IUPAC tert-butil N-[2-(4-aminofenil)etil]carbamato
Peso molecular (g/mol) 236.31
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.1525