Learn More
N-Boc-4-(aminometil)piperidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Boc-4-(aminomethyl)piperidine |
| CAS | 144222-22-0 |
| Fórmula molecular | C11H22N2O2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 1,1-Dimethylethyl 4-(aminomethyl)-1-piperidinecarboxylate, 1-tert-Butoxycarbonyl-4-aminomethylpiperidine, 1-tert-Butoxycarbonyl-4-piperidinemethanamine, 4-(Aminomethyl)-N-boc-piperidine, 4-Aminomethyl-1-N-(tert-butoxycarbonyl)piperidine, 4-Aminomethyl-1-piperidinecarboxylic acid tert-Butyl Ester, 4-Aminomethyl-N-tert-butyloxycarbonylpiperidine, 4-Aminomethylpiperidine-1-carboxylic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, 4-Aminomethylpiperidine-1-carboxylic Acid tert-Butyl Ester, N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-aminomethylpiperidine, [(1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidin-4-yl)methyl]amine, tert-Butyl 4-Aminomethylpiperidine-1-carboxylate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H22N2O2/c1-11(2,3)15-10(14)13-6-4-9(8-12)5-7-13/h9H,4-8,12H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CN)CC1 |
| Nombre IUPAC | 4-(aminometil)piperidina-1-carboxilato terbutílico |
| Peso molecular (g/mol) | 214.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 214.1681 |