Learn More
Sal de diciclohexilamina de N-Boc-4,5-dehidro-L-leucina, 97 %
Código de producto. 15467645
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
15467645 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 15467645 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27005.MF
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-4,5-dehydro-L-leucine dicyclohexylamine salt
CAS 87720-54-5
Punto de fusión 148°C to 153°C
Fórmula molecular C23H42N2O4
Número MDL MFCD00237524
Cantidad 50 mg
Número UN UN3077
Sinónimo boc-4,5-dehydro-leu-oh dcha, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-4-methylpent-4-enoic acid; dicha, boc-s-2-methallylglycine dcha, boc-4,5-dehydro-leu-oh . dcha, boc-4,5-dehydro-l-leu-oh . dcha, boc-4,5-dehydro-leu-oh dicyclohexylammonium salt, n-boc-4,5-dehydro-l-leucine dicyclohexylamine salt, boc-4,5-dehydro-leu-oh dicyclohexylammonium salt hplc, dicyclohexylamine s-2-tert-butoxycarbonyl amino-4-methylpent-4-enoate, n-tert-butoxycarbonyl-4-methylidene-l-norvaline-n-cyclohexylcyclohexanamine 1/1
Clave InChI ZRIOKRZSXPPREV-FETADZTQNA-N
Rotación óptica +13° (c=1 in Methanol)
SMILES C1CCC(CC1)NC1CCCCC1.CC(=C)C[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
Nombre IUPAC (2S)-2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-4-methylpent-4-enoic acid; N-cyclohexylcyclohexanamine
Peso molecular (g/mol) 410.60
PubChem CID 2755920
Formula Weight (peso de la fórmula) 410.59
Porcentaje de pureza 97%