Learn More
N-Boc-4,4-difluoro-L-prolina, 97 +%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11406100
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11406100 1 g 1 g
15433597 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11406100 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27052.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 203866-15-3
Fórmula molecular C10H15F2NO4
Peso molecular (g/mol) 251.23
Número MDL MFCD03094917
Clave InChI WTMZYKCXBXPVPT-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo n-boc-4,4-difluoro-l-proline, s-1-tert-butoxycarbonyl-4,4-difluoropyrrolidine-2-carboxylic acid, n-t-boc-4,4-difluoro-l-proline, 1-tert-butoxycarbonyl-4,4-difluoro-l-proline, 2s-1-tert-butoxycarbonyl-4,4-difluoropyrrolidine-2-carboxylic acid, 2s-1-tert-butoxy carbonyl-4,4-difluoropyrrolidine-2-carboxylic acid, boc-4,4-difluoro-l-proline, s-1-boc-4,4-difluoropyrrolidine-2-carboxylic acid, n-boc-4,4-difluoroproline
PubChem CID 22977458
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CC(F)(F)CC1C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-4,4-difluoro-L-proline
Punto de fusión 120°C to 124°C
Cantidad 1 g
Nombre IUPAC 1-[(tert-butoxy)carbonyl]-4,4-difluoropyrrolidina-2-ácido carboxílico
Formula Weight (peso de la fórmula) 251.24
Porcentaje de pureza ≥97%