Learn More
N-BOC-3-pirrolidinona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10410924 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10410924 1 g Frasco de vidrio 1 g
10183394 10 g Frasco de vidrio 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10410924 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 397050010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 101385-93-7 | C9H15NO3 | 185.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 101385-93-7
Fórmula molecular C9H15NO3
Peso molecular (g/mol) 185.22
Número MDL MFCD01631194
Clave InChI JSOMVCDXPUXKIC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-boc-3-pyrrolidinone, 1-boc-3-pyrrolidinone, 1-n-boc-3-pyrrolidinone, n-tert-butoxycarbonyl-3-pyrrolidinone, n-boc-pyrrolidine-3-one, boc-3-pyrrolidinone, 1-boc-3-pyrrolidone, 3-oxo-pyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl 3-oxopyrrolidinecarboxylate, 1-tert-butoxycarbonyl-3-pyrrolidone
PubChem CID 471360
Nombre IUPAC terc-butilo 3-oxopirrolidina-1-carboxilato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(=O)C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-BOC-3-pyrrolidinone
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 34°C to 38°C
Color De naranja a blanco
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.22
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido de baja fusión
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • N-BOC-3-pyrrolidinone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.