Learn More
Ácido N-Boc-3-metilpiperidina-3-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Boc-3-methylpiperidine-3-carboxylic Acid |
| CAS | 534602-47-6 |
| Fórmula molecular | C12H21NO4 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 3-Methyl-1,3-piperidinedicarboxylic Acid 1-(1,1-Dimethylethyl) Ester, 1-(tert-Butoxycarbonyl)-3-(carboxy)-3-methylpiperidine, 1-(tert-Butoxycarbonyl)-3-methylpiperidine-3-carboxylic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H21NO4/c1-11(2,3)17-10(16)13-7-5-6-12(4,8-13)9(14)15/h5-8H2,1-4H3,(H,14,15) |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC(C)(C1)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 3-metil-1-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonil]piperidina-3-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 243.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 243.1471 |