Learn More
Éster metílico de N-Boc-3-iodo-L-alanina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15438198
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15438198 250 mg 250 miligramos
15418198 1 g 1 g
15428198 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15438198 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61638.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 93267-04-0 | C9H16INO4 | 329.13 g/mol
N-Boc-3-iodo-L-alanine methyl ester is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El éster metílico de 3N-Boc- -iodo-L-alanina es una materia prima importante y se utiliza como intermediario en la síntesis orgánica, productos farmacéuticos y productos agroquímicos.
Solubilidad
Soluble en agua y un 1 % de ácido acético.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar en la oscuridad. Se debe almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente bien cerrado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 93267-04-0
Fórmula molecular C9H16INO4
Peso molecular (g/mol) 329.13
Número MDL MFCD00216579
Clave InChI UGZBFCCHLUWCQI-LURJTMIESA-N
Sinónimo boc-beta-iodo-ala-ome, boc-3-iodo-l-alanine methyl ester, r-methyl 2-tert-butoxycarbonyl amino-3-iodopropanoate, n-tert-butoxycarbonyl-3-iodo-l-alanine methyl ester, l-n-boc-3-iodoalanine methyl ester, r-methyl 2-tert-butoxycarbonylamino-3-iodopropanoate, boc-3-iodo-l-ala-ome, n-boc-3-iodo-l-alanine methyl ester, r-boc-, a-iodo-ala-ome, methyl 2r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-iodopropanoate
PubChem CID 10903591
SMILES COC(=O)[C@H](CI)NC(=O)OC(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-3-iodo-L-alanine methyl ester
Punto de fusión 50°C to 52°C
Color Blanco
Beilstein 4422011
Información de solubilidad Soluble in water and 1% acetic acid.
Nombre IUPAC methyl (2S)-2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-3-iodopropanoate
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 329.13
Sensibilidad Light sensitive
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo