Learn More
Éster metílico de N-Boc-3-iodo-L-alanina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15418198
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15418198 1 g 1 g
15438198 250 mg 250 miligramos
15428198 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15418198 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61638.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 93267-04-0 | C9H16INO4 | 329.13 g/mol
N-Boc-3-iodo-L-alanine methyl ester is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El éster metílico de 3N-Boc- -iodo-L-alanina es una materia prima importante y se utiliza como intermediario en la síntesis orgánica, productos farmacéuticos y productos agroquímicos.
Solubilidad
Soluble en agua y un 1 % de ácido acético.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar en la oscuridad. Se debe almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente bien cerrado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 93267-04-0
Fórmula molecular C9H16INO4
Peso molecular (g/mol) 329.13
Número MDL MFCD00216579
Clave InChI UGZBFCCHLUWCQI-LURJTMIESA-N
Sinónimo boc-beta-iodo-ala-ome, boc-3-iodo-l-alanine methyl ester, r-methyl 2-tert-butoxycarbonyl amino-3-iodopropanoate, n-tert-butoxycarbonyl-3-iodo-l-alanine methyl ester, l-n-boc-3-iodoalanine methyl ester, r-methyl 2-tert-butoxycarbonylamino-3-iodopropanoate, boc-3-iodo-l-ala-ome, n-boc-3-iodo-l-alanine methyl ester, r-boc-, a-iodo-ala-ome, methyl 2r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-iodopropanoate
PubChem CID 10903591
SMILES COC(=O)[C@H](CI)NC(=O)OC(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-3-iodo-L-alanine methyl ester
Punto de fusión 50°C to 52°C
Color Blanco
Beilstein 4422011
Información de solubilidad Soluble in water and 1% acetic acid.
Nombre IUPAC methyl (2S)-2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-3-iodopropanoate
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 329.13
Sensibilidad Light sensitive
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • N-Boc-3-iodo-L-alanine methyl ester
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P340-Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Boc-3-Iodo-L-alaninemethyl ester