Learn More
N-Boc-3-hidroxi-L-valina, TRC
Código de producto. 30329628
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30329628 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30329628 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB61927050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-3-hydroxy-L-valine
CAS 102507-13-1
Fórmula molecular C10H19NO5
Cantidad 50 mg
Sinónimo N-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-3-methyl-L-threonine, N-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-3-hydroxy-L-valine, (S)-2-(tert-Butoxycarbonylamino)-3-hydroxy-3-methylbutanoic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C10H19NO5/c1-9(2,3)16-8(14)11-6(7(12)13)10(4,5)15/h6,15H,1-5H3,(H,11,14)(H,12,13)/t6-/m1/s1
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](C(=O)O)C(C)(C)O
Nombre IUPAC ácido (2S)-3-hidroxi-3-metil-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]butanoico
Peso molecular (g/mol) 233.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 233.1263