Learn More
N-Boc-3-fluoro-L-fenilalanina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15498477
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15498477 5 g 5 g
15408487 250 mg 250 miligramos
15488477 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15498477 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H51988.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 114873-01-7 | C14H18FNO4 | 283.299 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 114873-01-7
Fórmula molecular C14H18FNO4
Peso molecular (g/mol) 283.299
Número MDL MFCD00672522
Clave InChI FPCCREICRYPTTL-NSHDSACASA-N
Sinónimo boc-phe 3-f-oh, boc-l-3-fluorophenylalanine, boc-3-fluoro-l-phenylalanine, boc-l-phe 3-f-oh, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-3-fluorophenyl propanoic acid, boc-l-3-fluorophe, boc-3-fluoro-l-phe, 2s-2-tert-butoxy carbonyl amino-3-3-fluorophenyl propanoic acid, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-3-fluorophenyl propanoic acid, n-boc-3-fluoro-l-phenylalanine
PubChem CID 2734492
Nombre IUPAC ácido (2S)-3-(3-fluorofenil)-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]propanoico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1=CC(=CC=C1)F)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-3-fluoro-L-phenylalanine
Punto de fusión 75°C to 80°C
Cantidad 5 g
Beilstein 5347375
Rotación óptica +6.5° (c=1 in Methanol)
Formula Weight (peso de la fórmula) 283.3
Porcentaje de pureza 95%