Learn More
N-Boc-3-etil L-norvalina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Boc-3-ethyl-L-norvaline |
| CAS | 35264-04-1 |
| Fórmula molecular | C12 H23 N O4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H23NO4/c1-6-8(7-2)9(10(14)15)13-11(16)17-12(3,4)5/h8-9H,6-7H2,1-5H3,(H,13,16)(H,14,15)/t9-/m0/s1 |
| SMILES | CCC(CC)[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-3-etil-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]pentanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 245.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 245.1627 |