Learn More
N-Boc-3-dimetilamino-L-alanina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15499567
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15499567 1 g 1 g
15409577 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15499567 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52810.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 94778-71-9 | C10H20N2O4 | 232.28 g/mol
N-Boc-3-dimethylamino-L-alanine is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AplicacionesLa
N-Boc-3-dimetilamino-L-alanina se utiliza como un intermediario de síntesis química orgánica.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 94778-71-9
Fórmula molecular C10H20N2O4
Peso molecular (g/mol) 232.28
Número MDL MFCD02682423
Clave InChI VCDQZVYJKDSORW-ZETCQYMHSA-N
Sinónimo boc-aza-l-leucine, n-tert-butoxycarbonyl-3-dimethylamino-l-alanine, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-dimethylamino propanoic acid, boc-, ?-n,n-dimethylamino-l-ala, boc-beta-n,n-dimethylamino-l-ala, na-boc-s-2-amino-3-dimethylamino propionic acid, n-alpha-boc-s-2-amino-3-dimethylamino propionic acid, s-2-tert-butoxycarbonylamino-3-dimethylamino-propionic acid, l-alanine,3-dimethylamino-n-1,1-dimethylethoxy carbonyl, 2s-2-tert-butoxy carbonyl amino-3-dimethylamino propanoic acid
PubChem CID 17998956
Nombre IUPAC Ácido (2S)-3-(dimetilamino)-2-[(2-metilopropan-2-yl)oxicarbonilamino]propanoico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CN(C)C)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-3-dimethylamino-L-alanine
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.28
Porcentaje de pureza 97%