Learn More
N-Boc-3-dimetilamino-DL-alanina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15429137
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15429137 1 g 1 g
15449137 250 mg 250 miligramos
15439137 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15429137 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52412.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 851653-36-6 | C10H20N2O4 | 232.28 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 851653-36-6
Fórmula molecular C10H20N2O4
Peso molecular (g/mol) 232.28
Número MDL MFCD04972270
Clave InChI VCDQZVYJKDSORW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-tert-butoxycarbonyl amino-3-dimethylamino propanoic acid, nalpha-boc-+/--2-amino-3-dimethylamino propionic acid, n-tert-butoxycarbonyl-3-dimethylamino alanine, n?-boc-2-amino-3-dimethylamino propionic acid, alanine,3-dimethylamino-n-1,1-dimethylethoxy c, 2-tert-butoxycarbonylamino-3-dimethylamino-propionic acid, 2-tert-butoxy carbonyl amino-3-dimethylamino propanoic acid, n-alpha-boc-+/--2-amino-3-dimethylamino propionic acid
PubChem CID 13850981
Nombre IUPAC ácido 3-(dimetilamino)-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]propanoico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CN(C)C)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-3-dimethylamino-DL-alanine
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.28
Porcentaje de pureza 97%