Learn More
N-Boc-3-ciclohexil-L-alanina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15461488
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15461488 5 g 5 g
15471488 250 mg 250 miligramos
15451488 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15461488 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55282.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 37736-82-6 | C14H25NO4 | 271.357 g/mol
It is an agrochemical, organic and pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es un intermedio agroquímico, orgánico y farmacéutico.
Notas
Almacenamiento: Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco, oscuro y bien ventilado, alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 37736-82-6
Fórmula molecular C14H25NO4
Peso molecular (g/mol) 271.357
Número MDL MFCD00211335
Clave InChI MSZQAQJBXGTSHP-NSHDSACASA-N
Sinónimo boc-cha-oh, boc-cha-oh hydrate, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-cyclohexylpropanoic acid, boc-beta-cyclohexyl-ala-oh, boc-l-cyclohexylalanine, s-2-tert-butoxycarbonylamino-3-cyclohexyl-propionic acid, n-boc-b-cyclohexylalanine, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-cyclohexylpropanoic acid, boc-cyclohexyl-ala-oh, boc-3-cyclohexyl-l-alanine
PubChem CID 10588189
Nombre IUPAC ácido (2S)-3-ciclohexil-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]propanoico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1CCCCC1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-3-cyclohexyl-L-alanine
Cantidad 5 g
Beilstein 3060603
Formula Weight (peso de la fórmula) 271.36
Porcentaje de pureza 98%