Learn More
N-Boc-3-ciano-L-fenilalanina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15499038
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Unit Size:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
15499038 1 g 1 g
15409048 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15499038 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H62517.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 131980-30-8
Fórmula molecular C15H18N2O4
Peso molecular (g/mol) 290.319
Número MDL MFCD00797560
Clave InChI FDQDHMZKOPOWFE-LBPRGKRZSA-N
Sinónimo boc-phe 3-cn-oh, boc-l-3-cyanophenylalanine, boc-3-cyano-l-phenylalanine, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-3-cyanophenyl propanoic acid, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-3-cyanophenyl propanoic acid, boc-l-3-cn-phe-oh, 2s-2-tert-butoxy carbonylamino-3-3-cyanophenyl propanoic acid, boc-l-3-cyanophe, boc-l-3-cyano phenylalanine
PubChem CID 2734498
Nombre IUPAC Ácido (2S)-3-(3-cianofenil)-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]propanoico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1=CC=CC(=C1)C#N)C(=O)O
Specifications
Nombre del producto químico o material N-Boc-3-cyano-L-phenylalanine
Número UN UN3439
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 290.31
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido