Learn More
N-Boc-3-cloro-L-fenilalanina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15478497
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15478497 1 g 1 g
15498497 250 mg 250 miligramos
15488497 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15478497 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52015.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 114873-03-9 | C14H18ClNO4 | 299.751 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 114873-03-9
Fórmula molecular C14H18ClNO4
Peso molecular (g/mol) 299.751
Número MDL MFCD00672515
Clave InChI RCZHBTHQISEPPP-NSHDSACASA-N
Sinónimo boc-3-chloro-l-phenylalanine, boc-phe 3-cl-oh, boc-l-3-chlorophenylalanine, s-n-boc-3-chlorophenylalanine, boc-l-phe 3-cl-oh, boc-l-3-chlorophe, boc-d-3-chlorophenylalanine, boc-l-3-chloro-phe-oh, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-3-chlorophenyl propanoic acid, n-boc-3-chloro-l-phenylalanine
PubChem CID 2761465
Nombre IUPAC ácido (2S)-3-(3-clorofenil)-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]propanoico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1=CC(=CC=C1)Cl)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-3-chloro-L-phenylalanine
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 299.75
Porcentaje de pureza 95%