Learn More
N-Boc-3-bromo-L-fenilalanina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15498507
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15498507 5 g 5 g
15408517 250 mg 250 miligramos
15488507 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15498507 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52024.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 82278-73-7 | C14H18BrNO4 | 344.205 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
La N-Boc-3-bromo-L-fenilalanina se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 82278-73-7
Fórmula molecular C14H18BrNO4
Peso molecular (g/mol) 344.205
Número MDL MFCD01317710
Clave InChI FBUDYESOPLBQIR-NSHDSACASA-N
Sinónimo s-n-boc-3-bromophenylalanine, boc-l-3-bromophenylalanine, boc-3-bromo-l-phenylalanine, boc-phe 3-br-oh, boc-l-3-br-phe-oh, boc-l-3-bromophe, n-boc-3-bromo-l-phenylalanine, s-3-3-bromophenyl-2-tert-butoxycarbonyl amino propanoic acid, 2s-3-3-bromophenyl-2-tert-butoxycarbonyl amino propanoic acid, 2s-2-tert-butoxy carbonylamino-3-3-bromophenyl propanoic acid
PubChem CID 2734476
Nombre IUPAC ácido (2S)-3-(3-bromofenil)-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]propanoico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1=CC(=CC=C1)Br)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-3-bromo-L-phenylalanine
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 344.2
Porcentaje de pureza 95%