Learn More
N-Boc-3-bromo-2-isoxazolina-5-metilamina, 97 %
Código de producto. 11386759
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11386759 500 mg 500 miligramos
11396759 2.5 g 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11386759 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26274.ME
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 109770-82-3
Fórmula molecular C9H15BrN2O3
Peso molecular (g/mol) 279.13
Número MDL MFCD08741480
Clave InChI AHAHZEKELWWMSJ-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo tert-butyl 3-bromo-4,5-dihydroisoxazol-5-yl methyl carbamate, 3-bromo-4,5-dihydro-isoxazol-5-ylmethyl carbamic acid tert-butyl ester, n-boc-3-bromo-2-isoxazoline-5-methylamine, tert-butyl n-3-bromo-4,5-dihydro-1,2-oxazol-5-yl methyl carbamate, 3-bromo-4,5-dihydro-isoxazol-5-ylmethyl-carbamic acid tert-butyl ester, acmc-20a3tu, tert-butyl 3-bromo-4,5-dihydroisoxazol-5-yl methylcarbamate, 5-n-tert-butoxycarbonyl-aminomethyl-3-bromo-4,5-dihydroisoxazole, tert-butyl 3-bromo-4,5-dihydro-1,2-oxazol-5-yl methyl carbamate
PubChem CID 13637723
Nombre IUPAC N-[(3-bromo-4,5-dihidro-1,2-oxazol-5-il)metil]carbamato de terc-butilo
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCC1CC(Br)=NO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-3-bromo-2-isoxazoline-5-methylamine
Cantidad 500 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 279.14
Porcentaje de pureza 97%