Learn More
N-Boc-3-aminopropanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Boc-3-aminopropanol |
| CAS | 58885-58-8 |
| Fórmula molecular | C8H17NO3 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | N-(3-Hydroxypropyl)-carbamic acid 1,1-Dimethylethylester, (3-Hydroxypropyl)carbamic Acid 1,1-Dimethylethylester, (3-Hydroxypropyl)carbamic Acid tert-Butylester, 1,1-Dimethylethyl (3-Hydroxypropyl)carbamate, 3-(Boc-amino)-1-propanol, 3-(N-Boc-amino)-1-propanol, 3-(N-tert-Butoxycarbonylamino)-1-propanol, 3-(N-tert-Butoxycarbonylamino)propanol, 3-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-propanol, 3-(tert-Butoxycarbonylamino)propanol, N-(3-Hydroxypropyl)carbamic Acid tert-Butylester, N-(3-Hydroxypropyl)carbamic Acid tert-Butylester, N-(tert-Butoxycarbonyl)-3-amino-1-propanol, tert-Butyl(3-hydroxypropyl)carbamate, tert-Butyl-N-(3-hydroxypropyl)carbamate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H17NO3/c1-8(2,3)12-7(11)9-5-4-6-10/h10H,4-6H2,1-3H3,(H,9,11) |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)NCCCO |
| Nombre IUPAC | tert-butil N-(3-hidroxipropil)carbamato |
| Peso molecular (g/mol) | 175.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 175.1208 |