Learn More
N-Boc-3,5-difluoro-L-fenilalanina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15438768
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15438768 1 g 1 g
15458768 250 mg 250 miligramos
15448768 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15438768 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62216.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 205445-52-9 | C14H17F2NO4 | 301.29 g/mol
Used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
utilizadas como farmacéuticos intermedios.
Notas
mantenga el recipiente bien cerrado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 205445-52-9
Fórmula molecular C14H17F2NO4
Peso molecular (g/mol) 301.29
Número MDL MFCD00797555
Clave InChI CZBNUDVCRKSYDG-NSHDSACASA-N
Sinónimo boc-phe 3,5-dif-oh, boc-l-3,5-difluorophenylalanine, boc-l-3,5-difluorophe, s-n-boc-3,5-difluorophenylalanine, boc-phe 3,5-f2-oh, boc-3,5-difluoro-l-phenylalanine, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-3,5-difluorophenyl propanoic acid, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-3,5-difluorophenyl propanoic acid, phenylalanine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-3,5-difluoro, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-3,5-difluorophenyl propionic acid
PubChem CID 2779009
Nombre IUPAC ácido (2S)-3-(3,5-difluorofenil)-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]propanoico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1=CC(=CC(=C1)F)F)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-3,5-difluoro-L-phenylalanine
Punto de fusión 115°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 301.29
Porcentaje de pureza 95%