Learn More
N-Boc-3-(4-piridil)-D-alanina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15418768
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15418768 5 g 5 g
15428768 250 mg 250 miligramos
15408768 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15418768 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62215.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 37535-58-3 | C13H18N2O4 | 266.297 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 37535-58-3
Fórmula molecular C13H18N2O4
Peso molecular (g/mol) 266.297
Número MDL MFCD00672529
Clave InChI FNYWDMKESUACOU-SNVBAGLBSA-N
Sinónimo boc-d-4-pyridylalanine, boc-d-4-pal-oh, r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-pyridin-4-yl propanoic acid, boc-3-4-pyridyl-d-alanine, boc-d-4-pyridylala, boc-4'-pyridyl-d-ala, boc-3-4-pyridyl-d-ala-oh, n-tert-butoxycarbonyl-4-pyridyl-d-alanine, boc-d-3-4-pyridyl-alanine, r-2-tert-butoxycarbonylamino-3-pyridin-4-yl-propionic acid
PubChem CID 2734503
Nombre IUPAC Ácido (2R)-2-[(2-metilpropan-2-yl)oxicarbonilamino]-3-piridina-4-ilpropanoico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1=CC=NC=C1)C(=O)O
Specifications
Nombre del producto químico o material N-Boc-3-(4-pyridyl)-D-alanine
Punto de fusión 223°C to 229°C
Color Blanco
Beilstein 4195478
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 266.29
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo