Learn More
N-Boc-3,4-dicloro-L-fenilalanina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15458547
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15458547 250 mg 250 miligramos
15438547 1 g 1 g
15448547 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15458547 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52053.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 80741-39-5 | Molecular Formula: C14H16Cl2NO4 | Molecular Weight: 333.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 80741-39-5
Fórmula molecular C14H16Cl2NO4
Peso molecular (g/mol) 333.19
Número MDL MFCD00273436
Clave InChI UGZIQCCPEDCGGN-NSHDSACASA-M
Sinónimo boc-3,4-dichloro-l-phenylalanine, boc-phe 3,4-dicl-oh, boc-l-3,4-dichlorophe, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-3,4-dichlorophenyl propanoic acid, boc-l-3,4-dichlorophenylalanine, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-3,4-dichlorophenyl propanoic acid, 2s-2-tert-butoxycarbonylamino-3-3,4-dichlorophenyl propanoic acid, boc-3,4-dichloro-phe-oh, boc-phe 3,4-cl2-oh, boc-l-3,4-dichloro phenylalanine
PubChem CID 2734501
Nombre IUPAC ácido (2S)-3-(3,4-diclorofenil)-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]propanoico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC1=CC=C(Cl)C(Cl)=C1)C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-3,4-dichloro-L-phenylalanine
Cantidad 250 mg
Beilstein 6426101
Formula Weight (peso de la fórmula) 334.2
Porcentaje de pureza 95%