Learn More
N-BOC-3-(4-cianofenil)oxaziridina, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10777982 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
2 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
2 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10777982 500 mg Frasco de vidrio 500 miligramos
10699253 2 g Frasco de vidrio 2 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10777982 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 297095000
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 150884-56-3 | C13H14N2O3 | 246.27 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 150884-56-3
Fórmula molecular C13H14N2O3
Peso molecular (g/mol) 246.27
Número MDL MFCD00800493
Clave InChI ACXPNVRTMHEHMQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-boc-3-4-cyanophenyl oxaziridine, tert-butyl 3-4-cyanophenyl-1,2-oxaziridine-2-carboxylate, tert-butyl 3-4-cyanophenyl oxaziridine-2-carboxylate, 2-oxaziridinecarboxylicacid, 3-4-cyanophenyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 2r,3s-rel-9ci, acmc-20n62r, n-boc-3-4-cyanophenyl oxaziridine, 98+%, 2-tert-butoxycarbonyl-3-4-cyanophenyl oxaziridine, n-tert-butoxycarbonyl-3-4-cyanophenyl-oxaziridine, 3-4-cyano-phenyl-oxaziridine-2-carboxylic acid tert-butyl ester, 3-4-cyano-phenyl oxaziridine-2-carboxylic acid tert-butyl ester
PubChem CID 2725038
Nombre IUPAC terc-butilo 3-(4-cianofenil)oxaziridina-2-carboxilato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1C(O1)C2=CC=C(C=C2)C#N
Specifications
Nombre del producto químico o material N-BOC-3-(4-Cyanophenyl)oxaziridine
Nombre de nota 98+%
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 57.0°C to 63.0°C
Color De beige a blanco
Análisis elemental 98.0% min.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 500 mg
Información de solubilidad Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in ether,methylene chloride,chloroform,,etc
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.27
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Polvo cristalino
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • N-BOC-3-(4-Cyanophenyl)oxaziridine
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Hazard Statement
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.