Learn More
N-Boc-3-(4-bifenilil)-D-alanina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15440219
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15440219 5 g 5 g
15450219 250 mg 250 miligramos
15430219 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15440219 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63494.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 128779-47-5 | Molecular Formula: C20H23NO4 | Molecular Weight: 341.41 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 128779-47-5
Fórmula molecular C20H23NO4
Peso molecular (g/mol) 341.41
Número MDL MFCD00191185
Clave InChI NBVVKAUSAGHTSU-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo boc-d-4,4'-biphenylalanine, boc-d-4,4-biphenylalanine, boc-3-4-biphenylyl-d-alanine, r-3-1,1'-biphenyl-4-yl-2-tert-butoxycarbonyl amino propanoic acid, boc-d-bip-oh, boc-d-4-phenylphenylalanine, boc-4-biphenyl-d-ala, boc-4-phenyl-d-phe-oh, boc-d-bph-oh, boc-d-bip 4,4'-oh
PubChem CID 7019133
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-3-(4-biphenylyl)-D-alanine
Nombre IUPAC ácido 3-{[1,1'-bifenil]-4-il}-2-{[(tert-butoxi)carbonil]amino}propanoico
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 341.41
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido