Learn More
N-Boc-3-(2-piridil)-L-alanina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15419488
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15419488 1 g 1 g
15439488 250 mg 250 miligramos
15429488 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15419488 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63037.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 71239-85-5 | C13H18N2O4 | 266.297 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 71239-85-5
Fórmula molecular C13H18N2O4
Peso molecular (g/mol) 266.297
Número MDL MFCD00191190
Clave InChI KMODKKCXWFNEIK-JTQLQIEISA-N
Sinónimo boc-l-2-pyridylalanine, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-pyridin-2-yl propanoic acid, boc-3-2-pyridyl-l-alanine, boc-l-3-2-pyridyl-alanine, boc-ala 2-pyridyl-oh, boc-2-pal-oh, boc-3-2-pyridyl-ala-oh, boc-2'-pyridyl-l-ala, n-boc-3-2-pyridyl-l-alanine, boc-l-2-pyridylala
PubChem CID 2734482
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]-3-piridina-2-ilpropanoico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1=CC=CC=N1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-3-(2-pyridyl)-L-alanine
Beilstein 6416850
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 266.29
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido