Learn More
N-Boc-3-(2-naftil)-L-alanina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15419778
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15419778 5 g 5 g
15409778 1 g 1 g
15429778 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15419778 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63205.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 58438-04-3 | C18H21NO4 | 315.369 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 58438-04-3
Fórmula molecular C18H21NO4
Peso molecular (g/mol) 315.369
Número MDL MFCD00079671
Clave InChI URKWHOVNPHQQTM-HNNXBMFYSA-N
Sinónimo boc-3-2-naphthyl-l-alanine, boc-2-nal-oh, boc-l-2-naphthylalanine, n-tert-butoxycarbonyl-3-2-naphthyl-l-alanine, boc-l-3-2-naphthyl-alanine, s-boc-3-2-naphthyl-l-alanine, s-n-boc-2-naphthylalanine, boc-2-l-naphthylalanine, n-boc-3-2-naphthyl-l-alanine, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-naphthalen-2-yl propanoic acid
PubChem CID 7020908
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]-3-naftaleno-2-ilpropanoico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1=CC2=CC=CC=C2C=C1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-3-(2-naphthyl)-L-alanine
Punto de fusión ∼95°C
Color Blanco
Beilstein 4326467
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 315.37
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido