Learn More
N-Boc-2-propargil-L-glicina, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15468647
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
15468647 250 mg 250 miligramos
15458647 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 15468647
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H52128.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
La N-Boc-2-propargil-L-glicina se utiliza como producto intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 63039-48-5
Fórmula molecular C10H15NO4
Peso molecular (g/mol) 213.233
Número MDL MFCD01320855
Clave InChI AMKHAJIFPHJYMH-ZETCQYMHSA-N
Sinónimo boc-l-propargylglycine, s-2-tert-butoxycarbonyl amino pent-4-ynoic acid, boc-pra-oh, boc-propargyl-gly-oh, n-boc-2-propargyl-l-glycine, 2s-2-tert-butoxycarbonylamino pent-4-ynoic acid, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino pent-4-ynoic acid, 4-pentynoic acid, 2-1,1-dimethylethoxy carbonyl amino-, 2s, boc-propargylglycine, boc-l-propargyl glycine
PubChem CID 2734488
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]pent-4-inoico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CC#C)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-2-propargyl-L-glycine
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.23
Porcentaje de pureza 95%