Learn More
Éster metílico de N-Boc-2-metil-D-serina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15489147
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15489147 1 g 1 g
15499147 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15489147 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52421.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 188476-33-7 | Molecular Formula: C10H19NO5 | Molecular Weight: 233.264 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 188476-33-7
Fórmula molecular C10H19NO5
Peso molecular (g/mol) 233.264
Número MDL MFCD06797553
Clave InChI OUUNEDPIBZNRMT-SNVBAGLBSA-N
Sinónimo n-boc-alpha-methyl-d-serine methyl ester, n-boc-2-methyl-d-serine methyl ester, n-tert-butoxycarbonyl-2-methyl-d-serine methyl ester, r-methyl 2-tert-butoxycarbonyl amino-3-hydroxy-2-methylpropanoate, methyl 2r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-hydroxy-2-methylpropanoate
PubChem CID 10752097
Nombre IUPAC (2R)-3-hidroxi-2-metil-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]propanoato de metilo
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(C)(CO)C(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-2-methyl-D-serine methyl ester
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 233.26
Porcentaje de pureza 97%