Learn More
N-Boc-2-metil-D-serina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15499527
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15499527 1 g 1 g
15409537 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15499527 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52787.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 84311-18-2
Fórmula molecular C9H17NO5
Peso molecular (g/mol) 219.237
Número MDL MFCD02682596
Clave InChI FWRXDSRYWWYTPD-SECBINFHSA-N
Sinónimo r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-hydroxy-2-methylpropanoic acid, n-boc-alpha-methyl-d-serine, boc-alpha-methyl-d-ser, boc-me-d-ser-oh, 2r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-hydroxy-2-methylpropanoic acid, boc-d-alpha-methylserine, boc-a-methyl-d-ser, n-boc-a-methyl-d-serine, n-boc-2-methyl-d-serine, n-tert-butoxycarbonyl-2-methyl-d-serine
PubChem CID 24749404
Nombre IUPAC ácido (2R)-3-hidroxi-2-metil-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]propanoico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(C)(CO)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-2-methyl-D-serine
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.24
Porcentaje de pureza 97%