Learn More
N-Boc-2-ciclopropil-L-glicina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15469358
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15469358 1 g 1 g
15479358 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15469358 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62914.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 155976-13-9
Fórmula molecular C10H17NO4
Peso molecular (g/mol) 215.25
Número MDL MFCD06659132,MFCD01861823
Clave InChI QFVJNEASAAJIDF-ZETCQYMHSA-N
Sinónimo boc-l-cyclopropylglycine, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-2-cyclopropylacetic acid, boc-s-cyclopropylglycine, s-tert-butoxycarbonylamino-cyclopropyl-acetic acid, s-boc-amino-cyclopropylacetic acid, 2s-2-amino-2-cyclopropylethanoic acid, n-boc protected, s-2-tert-butoxycarbonylamino-2-cyclopropylacetic acid, s-tert-butoxycarbonyl amino cyclopropyl acetic acid, boc-l-cyclopropyl glycine
PubChem CID 2761461
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-ciclopropil-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]acético
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](C1CC1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-2-cyclopropyl-L-glycine
Color Blanco
Beilstein 6650020
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.25
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo