Learn More
N-Boc-2-ciclohexil-D-glicina, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15400489
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15400489 1 g 1 g
15410489 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15400489 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63673.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 70491-05-3
Fórmula molecular C13H23NO4
Peso molecular (g/mol) 257.33
Número MDL MFCD00133629
Clave InChI QSUXZIPXYDQFCX-SNVBAGLBSA-N
Sinónimo boc-d-chg-oh, boc-d-cyclohexylglycine, r-2-tert-butoxycarbonyl amino-2-cyclohexylacetic acid, boc-alpha-cyclohexyl-d-glycine, n-boc-2-cyclohexyl-d-glycine, 2r-n-tert-butoxycarbonyl-2-cyclohexylglycine, r-tert-butoxycarbonylamino-cyclohexyl-acetic acid, r-tert-butoxycarbonyl amino cyclohexyl acetic acid, 2r-tert-butoxycarbonyl amino cyclohexyl acetic acid, 2r-2-tert-butoxycarbonylamino-2-cyclohexyl-acetic acid
PubChem CID 7014890
Nombre IUPAC Ácido (2R)-2-ciclohexil-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]acético
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(C1CCCCC1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-2-cyclohexyl-D-glycine
Beilstein 7689661
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 257.33
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido