Learn More
N-Boc-2-ciano-D-fenilalanina, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15418968
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15418968 250 mg 250 miligramos
15408968 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15418968 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62452.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 261380-28-3
Fórmula molecular C15H18N2O4
Peso molecular (g/mol) 290.32
Número MDL MFCD01862940
Clave InChI AJHPGXZOIAYYDW-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo boc-2-cyano-d-phenylalanine, boc-d-2-cyanophenylalanine, r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-2-cyanophenyl propanoic acid, boc-d-phe 2-cn-oh, 2r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-2-cyanophenyl propanoic acid, boc-d-2-cyanophe, boc-d-2-cyano phenylalanine, boc-d-phe 2-cn-oh hplc, d-phenylalanine, 2-cyano-n-1,1-dimethylethoxy ca, 2-cyano-n-2-methyl-2-propanyl oxy carbonyl-d-phenylalanine
PubChem CID 7010029
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1=CC=CC=C1C#N)C(O)=O
Specifications
Nombre del producto químico o material N-Boc-2-cyano-D-phenylalanine
Color Blanco
Número UN UN3439
Nombre IUPAC ácido 2-{[(tert-butoxi)carbonil]amino}-3-(2-cianofenil)propanoico
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 290.31
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo