Learn More
N-Boc-2-bromopirrol, en hexano - 25 % p/v, TRC
Código de producto. 30337336
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mL
Tamaño de la unidad:
2 ml
30337336 2 mL 2 ml
1 options
Código de producto. 30337336 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6439502ML
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-2-bromopyrrole
CAS 117657-37-1
Fórmula molecular C9H12BrNO2
Cantidad 2 mL
Sinónimo 2-Bromo-1H-pyrrole-1-carboxylic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester
Fórmula InChI InChI=1S/C9H12BrNO2/c1-9(2,3)13-8(12)11-6-4-5-7(11)10/h4-6H,1-3H3
SMILES CC(C)(C)OC(=O)n1cccc1Br
Nombre IUPAC 2-bromopirrol-1-carboxilato de terc-butilo
Peso molecular (g/mol) 246.1
Formula Weight (peso de la fórmula) 245.0051
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 25 %