Learn More
N-Boc-2-bromobencilamina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15431358
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15431358 250 mg 250 miligramos
15411358 1 g 1 g
15421358 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15431358 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55190.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 162356-90-3
Fórmula molecular C12H16BrNO2
Peso molecular (g/mol) 286.169
Número MDL MFCD05664385
Clave InChI DFNZFCPEUDSNEO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butyl 2-bromobenzylcarbamate, n-boc-2-bromobenzylamine, n-tert-butoxycarbonyl-2-bromobenzylamine, tert-butyl n-2-bromophenyl methyl carbamate, 2-bromo-benzyl-carbamic acid tert-butyl ester, tert-butyl 2-bromobenzyl carbamate, 2-bromobenzyl carbamic acid tert-butyl ester, 1-tert-butoxycarbonylaminomethyl-2-bromobenzene, carbamic acid, 2-bromophenyl methyl-, 1,1-dimethylethyl ester, pubchem7804
PubChem CID 7018300
Nombre IUPAC N-[(2-bromofenil)metil]carbamato de terc-butilo
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCC1=CC=CC=C1Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-2-bromobenzylamine
Punto de fusión 50°C to 54°C
Color Blanco a marrón
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 250 mg
Número UN UN3077
Formula Weight (peso de la fórmula) 286.17
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido