Learn More
N-Boc-2-ácido aminoisobutírico, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11398826
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11398826 1 g 1 g
11308836 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11398826 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19484.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 30992-29-1 | C9H17NO4 | 203.238 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 30992-29-1
Fórmula molecular C9H17NO4
Peso molecular (g/mol) 203.238
Número MDL MFCD00042973
Clave InChI MFNXWZGIFWJHMI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo boc-aib-oh, boc-alpha-methylalanine, 2-boc-amino isobutyric acid, 2-tert-butoxycarbonyl amino-2-methylpropanoic acid, boc-2-aminoisobutyric acid, n-boc-2-aminoisobutyric acid, n-boc-alpha-methylalanine, n-boc-2-amino-2-methylpropanoic acid, 2-tert-butoxy carbonyl amino-2-methylpropanoic acid, 2-tert-butoxycarbonylamino isobutyric acid
PubChem CID 2733845
Nombre IUPAC ácido 2-metil-2-[(2-metilpropan-2-yl)oxicarbonilamino]propanoico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(C)(C)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-2-aminoisobutyric acid
Punto de fusión 118°C to 121°C
Beilstein 1953772
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.24
Porcentaje de pureza ≥98%