Learn More
N-BOC-2,4-dibromopirrol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-BOC-2,4-dibromopyrrole |
| CAS | 117657-38-2 |
| Fórmula molecular | C9H11Br2NO2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 2,5-Dibromo-1H-pyrrole-1-carboxylic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, 2,5-Dibromo-1H-pyrrole-1-carboxylic Acid tert-Butyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H11Br2NO2/c1-9(2,3)14-8(13)12-6(10)4-5-7(12)11/h4-5H,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)n1c(Br)ccc1Br |
| Nombre IUPAC | 2,5-dibromopirrol-1-carboxilato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 325 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 322.9157 |