Learn More
N-Boc-(2,3-dimetoxifenil)-4-piperidinilmetanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Boc-(2,3-dimethoxyphenyl)-4-piperidinylmethanone |
| CAS | 139290-71-4 |
| Fórmula molecular | C19 H27 N O5 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H27NO5/c1-19(2,3)25-18(22)20-11-9-13(10-12-20)16(21)14-7-6-8-15(23-4)17(14)24-5/h6-8,13H,9-12H2,1-5H3 |
| SMILES | COc1cccc(C(=O)C2CCN(CC2)C(=O)OC(C)(C)C)c1OC |
| Nombre IUPAC | 4-(2,3-dimetoxibenzoil)piperidina-1-carboxilato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 349.42 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 349.1889 |